Learn More
2-(Brommethyl)-1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 350.23 |
| Reinheit (%) | 97% |