Learn More
2-Brommethyl-1,4-Benzodioxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319759
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11319759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22149.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2164-34-3 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2164-34-3
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00044831
InChI-Schlüssel QYLFKNVZIFTCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1,4-benzodioxane, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-bromomethyl-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 2-bromomethyl-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 3-bromomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, acmc-1cuiw, 2-bromomethylbenzo-1,4-dioxan
PubChem CID 98333
IUPAC-Name 3-(Brommethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromomethyl-1,4-benzodioxane
Siedepunkt 143°C to 146°C (8 mmHg)
Brechungsindex 1.5745
Menge 1 g
Beilstein 150154
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 97%