Learn More
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan, TRC
Artikelnummer. 30345264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345264 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6887105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
CAS 4360-63-8
Summenformel C4H7BrO2
Menge 5 g
Synonym 2-(2-Bromomethyl)-1,3-dioxolane, 2-Bromomethyldioxolane, Bromoacetaldehyde Ethylene Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Glycol Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Ketal
InChI-Formel InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
SMILES BrCC1OCCO1
IUPAC-Name 2-Brommethyl-1,3-Dioxolan
Molekulargewicht (g/mol) 167
Formelmasse 165.9629