Learn More
2-Brommesitylen 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494993 250 g 250 Gramm
11484993 50 g 50 Gramm
11399659 100 g 100 Gramm
11309669 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11494993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12277.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 576-83-0 | C9H11Br | 199.091 g/mol
2-Bromomesitylene is a useful synthetic intermediate, Aromatics, Boron Derivatives, Catalyst. It is an intermediate used to prepare Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate (H714510) which is a frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brommesitylen ist ein nützliches synthetisches/-r Zwischenprodukt, aromatischer Stoff, Boron-Derivat, Katalysator. Es ist ein Zwischenprodukt zur Herstellung von Wasserstoff[4-[bis(2,4,6-Trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-Tetrafluorphenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)borat (H714510), einem frustrierten Phosphoniumborat für die metallfreie katalytische Hydrierung von Iminen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser(20 °C).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, übermäßiger Hitze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-83-0
Summenformel C9H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 199.091
MDL-Nummer MFCD00000073
InChI-Schlüssel RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 68473
IUPAC-Name 2-Brom-1,3,5-trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromomesitylene
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.322
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.552
Menge 250 g
Beilstein 1907245
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water(20°C) .
Formelmasse 199.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromomesitylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromomesitylene