Learn More
2-Bromisobuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30339175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339175 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68464525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoisobutyric Acid
CAS 2052-01-9
Summenformel C4H7BrO2
Menge 25 g
Synonym 2-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, α-Bromo-isobutyric Acid, 2-Bromo-2-methyl-propionic Acid, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid, 2-Bromoisobutyric Acid, Bromoisobutyric Acid, Isobromobutyric Acid, NSC 41213, α-Bromo-α-methylpropionic Acid, α-Bromoisobutyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(Br)C(=O)O
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2-methylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 167
Formelmasse 165.9629