Learn More
2-Bromohexane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332116 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11332116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03364.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Applications
2-Bromohexane can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store away from strong bases. Incompatible with oxidizing agents and bases. Light-sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3377-86-4
Summenformel C6H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 165.074
MDL-Nummer MFCD00039183
InChI-Schlüssel NEBYCXAKZCQWAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 2-bromo, 2-hexyl bromide, dl, 2-bromo-hexane, acmc-209t5g, nebycxakzcqwaw-uhfffaoysa
PubChem CID 18805
IUPAC-Name 2-bromohexane
SMILES CCCCC(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromohexane
Siedepunkt 146°C to 147°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Pleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731328
Formelmasse 165.08
Reinheit (%) 98%