missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromfuran, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10517464
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10517464 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10572822 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10306514 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10517464 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC02010EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemical Identifiers

CAS 584-12-3 , 7440-50-8 , 110-00-9 , 144-55-8
Summenformel C4H3BrO
Molekulargewicht (g/mol) 146.97
MDL-Nummer MFCD00216609
InChI-Schlüssel OYMCMWPHMPODNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2-bromo, bromofuran, 2-bromo-furan, 2-furyl bromide, alpha-furyl bromide, 2-bromofurane, 5-bromofuran, pubchem6929, acmc-209m4d
PubChem CID 2776190
IUPAC-Name 2-Bromfuran
SMILES BrC1=CC=CO1

Specifications

Chemischer Name oder Material 2-Bromofuran, stabilized with Copper (0.1%), Furan (0.5%) and Sodium Bicarbonate (0.4%)
CAS Min. % 96.5, 0.05, 0.45, 0.35
CAS Max. % 98.5, 0.15, 0.55, 0.45
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 146.97
Reinheit (%) 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.