Learn More
2-Bromfluoren, TRC
Artikelnummer. 30337197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337197 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6852255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromofluorene
CAS 1133-80-8
Summenformel C13H9Br
Menge 5 g
Synonym 2-Bromo-9H-fluorene, NSC 1463
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
SMILES Brc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1
IUPAC-Name 2-Brom-9H-Fluoren
Molekulargewicht (g/mol) 245.11