Learn More
2-Bromfluoren, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10043523
210.01 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1133-80-8
MFCD00001115
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
14336
2-Brom-9H-Fluoren
C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1133-80-8
MFCD00001115
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
14336
2-Brom-9H-Fluoren
C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromofluorene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110°C to 115°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 185°C (135.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H9Br
Menge 100 g
Beilstein 05, II, 534
Molekulargewicht (g/mol) 245.12
Formelmasse 245.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Leicht kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromofluorene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.