Learn More
2-Bromethylaminhydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30344321
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344321 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344321 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB683750500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethylamine Hydrobromide
CAS 2576-47-8
Summenformel C2H7Br2N
Menge 500 g
Synonym 1-Amino-2-bromoethane Hydrobromide, 2-Aminoethyl Bromide Hydrobromide, 2-Bromoethanamine Hydrobromide, 2-Bromoethylammonium Bromide, beta-Bromoethylamine Hydrobromide
InChI-Formel InChI=1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMILES Br.NCCBr
IUPAC-Name 2-Bromethanamin;Hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 204.89
Formelmasse 202.8945