Learn More
(2-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446606 25 g 25 Gramm
11436606 5 g 5 Gramm
11456606 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24833.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7301-93-1 | C20H19Br2P | 450.15 g/mol
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2-Bromoethyl)triphenylphosphoniumbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7301-93-1
Summenformel C20H19Br2P
Molekulargewicht (g/mol) 450.15
MDL-Nummer MFCD04039352
InChI-Schlüssel ZHLVWYZWQPNQDQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-bromoethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-, bromide, 2-bromoethyl triphenylphosohonium bromide, 2-bromoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-,bromide
PubChem CID 22210408
IUPAC-Name (2-bromoethyl)triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].BrCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 186°C to 189°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 450.15
Reinheit (%) 98%