Learn More
2-Bromoethylphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343136
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11005.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4837-01-8 | C8H9BrS | 217.12 g/mol
2-Bromoethyl phenyl sulfide, is used to make other chemicals as well as pharmaceutical intermediate. It is also used as a application intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromethylphenylsulfid wird zur Herstellung weiterer Chemikalien sowie pharmazeutischer Zwischenprodukte verwendet. Es wird auch als Anwendungsmedium verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4837-01-8
MDL-Nummer MFCD00040826
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethyl phenyl sulfide
Dichte 1.44
Siedepunkt 140°C to 141°C (10 mmHg)
Summenformel C8H9BrS
Strukturformel C6H5SCH2CH2Br
Menge 25 g
Beilstein 2206188
Synonym 2-bromoethyl phenyl sulfide, 2-bromoethyl thio benzene, 2-bromoethyl phenyl sulfane, 2-bromoethyl sulfanyl benzene, 2-bromoethylthiobenzene, benzene, 2-bromoethyl thio, 2-bromo-1-phenylthioethane, acmc-1aoyt, 2-phenylthioethyl bromide
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel UEFBOQYLXLEJSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCCSC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name [(2-bromoethyl)sulfanyl]benzene
Molekulargewicht (g/mol) 217.12
PubChem CID 78553
Formelmasse 217.12
Reinheit (%) 97%