Learn More
(2-Bromethyl)benzol, 98 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 106941000
Additional Details : CAS : 103-63-9 Gewicht : 0.18500kg
Menge | 100mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
103-63-9 | |
185.06 | |
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N | |
7666 | |
C1=CC=C(C=C1)CCBr |
C8H9Br | |
MFCD00000240 | |
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide | |
2-Bromethylbenzol |
Spezifikation
(2-Bromoethyl)benzene | |
89°C | |
Glasflasche | |
1.35 | |
220°C to 221°C | |
-56°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5(CH2)2Br | |
05,356 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene | |
C1=CC=C(C=C1)CCBr | |
185.06 | |
185.06 | |
98% |
1.3500g/mL | |
Authentic | |
1.5553 to 1.5573 | |
0.05% max. | |
Farblos bis hellgelb | |
100mL | |
103-63-9 | |
100.0 | |
C8H9Br | |
MFCD00000240 | |
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide | |
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Bromethylbenzol | |
7666 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- (2-Bromoethyl)benzene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.