Learn More
2-Bromethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464003 250 g 250 Gramm
11329669 25 g 25 Gramm
11454003 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10275.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.18 CHF
    130.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 31.53 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromethanol wird zur selektiven Reduktion von Nitroarenen verwendet. Es wird als Lösungsmittel und organischer synthetischer Rohstoff verwendet. Es findet Anwendung in der Synthese von2 -Piperidin-1-yl-Ethanol durch Reaktion mit Piperidin. Es wird zur selektiven Reduktion von Nitroarenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, organischen Lösungsmitteln und Petrolether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-51-2
Summenformel C2H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 124.965
MDL-Nummer MFCD00002827
InChI-Schlüssel LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC-Name 2-Bromethanol
SMILES C(CBr)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethanol
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.762
Siedepunkt 149°C to 150°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel BrCH2CH2OH
Brechungsindex 1.493
Menge 250 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 878140
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,3792
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Formelmasse 124.97
Reinheit (%) 97%