Learn More
2-Brombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromobutane is utilized in the synthesis of non-nucleosides. It is used as a solvent as well as an intermediate in organic synthesis. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium. Further, it reacts with hydrocyanic acid to prepare sodium salt to get (+-)-sec-butyl cyanide. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Brombutan wird bei der Synthese von Nicht-Nukleosiden verwendet. Wird sowohl als Lösungsmittel als auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Ein wichtiger Rohstoff, der zur Herstellung des Grignard-Reagenz durch Reaktion mit Magnesium verwendet wird. Reagiert außerdem mit Blausäure, um Natriumsalz vorzubereiten, um (+-)-sec-Butylcyanid zu erhalten. Ein wichtiger Rohstoff, der zur Herstellung des Grignard-Reagenz durch Reaktion mit Magnesium verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Magnesium, Natrium, Natriumoxiden und Kalium.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromobutane |
| Schmelzpunkt | °C to 112°C |
| Dichte | 1.260 |
| Siedepunkt | 91°C to 92°C |
| Flammpunkt | 13°C (55°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Strukturformel | CH3CHBrCH2CH3 |
| Brechungsindex | 1.4369 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2339 |
| Show More |
Safety and Handling
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.