Learn More
2-Brombenzylzinkbromid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465395
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15465395
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58678.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 307496-27-1 | C7H6Br2Zn | 315.313 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-27-1
Dichte 1.015
Summenformel C7H6Br2Zn
MDL-Nummer MFCD01311433
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-bromobenzylzinc bromide, 2-bromobenzylzinc bromide solution, o-bromobenzylzinc bromide, bromo 2-bromophenyl methyl zinc, 2-bromobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2-bromobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-bromobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel DGWAMZSHJOIPLU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=CC=C1Br.[Zn+]Br
IUPAC-Name 1-brom-2-methanidylbenzol;bromzink(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 315.313
PubChem CID 5073751
Formelmasse 315.31