Learn More
2-Brombenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423654 10 g 10 Gramm
11433654 50 g 50 Gramm
11443654 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423654 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11285.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
2-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines, 2- and 3-substituted indenes, tris-2-bromotribenzylamine3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brombenzylbromid wurde bei der Synthese von substituierten Chinazolinen und 1,2,3,4-Tetrahydrochinazolinen, 2- und 3-substituierten Indenen, Tris-2-Bromtribenzylamin3 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Aminen, Alkoholen, Stahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3433-80-5
Summenformel C7H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 249.933
MDL-Nummer MFCD00000173
InChI-Schlüssel LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
PubChem CID 76965
IUPAC-Name 1-Brom-2-(brommethyl)Benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzyl bromide
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Siedepunkt 127°C to 129°C (19 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.619
Menge 10 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 971015
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.94
Reinheit (%) 98%