Learn More
2-Brombenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72763
70.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3433-80-5
C7H6Br2
249.93
MFCD00000173
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
76965
1-Brom-2-(brommethyl)Benzol
C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3433-80-5
C7H6Br2
249.93
MFCD00000173
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
76965
1-Brom-2-(brommethyl)Benzol
C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzyl bromide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 32.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 129.0°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CH2Br
Brechungsindex 1.6170 to 1.6190
Menge 25 g
Beilstein 05, 308
Formelmasse 249.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.