Learn More
2-Brombenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11401878 10 g 10 Gramm
11411878 50 g 50 Gramm
11421878 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14520.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7154-66-7
Summenformel C7H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 219.462
MDL-Nummer MFCD00000655
InChI-Schlüssel NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
IUPAC-Name 2-Brombenzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 10°C
Dichte 1.674
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.596
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 508506
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 219.47
Reinheit (%) 98%