Learn More
2-Brombenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30342374
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342374 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342374 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB680500100G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzoic Acid
CAS 88-65-3
Summenformel C7H5BrO2
Menge 100 g
Synonym o-Bromobenzoic Acid, NSC 176122, NSC 6976
InChI-Formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Br
IUPAC-Name 2-Brombenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
Formelmasse 199.9473