Learn More
2-Brombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460164
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460164 250 g 250 Gramm
11450164 50 g 50 Gramm
11440164 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460164 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13608.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-65-3
Summenformel C7H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.019
MDL-Nummer MFCD00002402
InChI-Schlüssel XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
PubChem CID 6940
IUPAC-Name 2-Brombenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Dichte 1.93
Menge 250 g
Beilstein 971266
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 98%