Learn More
2-Brombenzo[b]thiophen, ≥ 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC12210DE
Additional Details : CAS : 5394-13-8 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10026704
  • 582.80 CHF / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 29-10-2021
Chemische Identifikatoren
5394-13-8
213.092
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
94786
C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
C8H5BrS
MFCD08435846
2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
2-Brom-1-Benzothiophen
Spezifikation
2-Bromobenzo[b]thiophene
5394-13-8
100.0
C8H5BrS
2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
213.092
213.1
5g
96.5
97%
MFCD08435846
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-1-Benzothiophen
94786
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate