Learn More
2-Brombenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490224 5 g 5 Gramm
11480224 1 g 1 Gramm
11400234 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490224 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13645.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-25-1
Summenformel C6H4BrClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 255.51
MDL-Nummer MFCD00051971
InChI-Schlüssel VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 127°C to 128°C (2.4 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2692202
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 2-Brombenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 255.52
Reinheit (%) 98%