Learn More
2-Brombenzol-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10662273 10 g 10 Gramm
10213482 1 g 1 Gramm
10413014 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662273 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00539EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 92748-09-9
Summenformel C6H6BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 236.08
MDL-Nummer MFCD00173662
InChI-Schlüssel YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonamide, 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromo-benzenesulfonamide, 2-bromobenzene sulfonamide, 2-bromo benzene sulfon amide, buttpark 89\07-69, 2-bromobenzene-1-sulphonamide, bromobenzenesulfonamide, bromobenzene sulfonamide, pubchem13521
PubChem CID 2801263
IUPAC-Name 2-Brombenzolsulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel BrC6H4SO2NH2
Menge 10 g
Formelmasse 236.09
Reinheit (%) 97%