Learn More
2-Brombenzol-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromobenzene-1-sulfonamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | BrC6H4SO2NH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 236.09 |
Reinheit (%) | 97% |