Learn More
2-Brombenzimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433897 5 g 5 Gramm
11443897 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18331.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4001-73-4 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
2-Bromobenzamide has been used in microwave assisted one-pot synthesis of substituted 3-(phenylmethylene)isoindolin-1-ones, palladium-catalyzed synthesis of phenanthridinones and in the synthesis of new water-soluble iminophosphorane ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brombenzamid wird bei der mikrowellenunterstützten Ein-Topf-Synthese von substituierten 3-(Phenylmethylen)isoindolin-1-onen, bei der Palladium-katalysierten Synthese von Phenanthridinonen und bei der Synthese eines neuen wasserlöslichen Iminophosphoran-Liganden verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4001-73-4
Summenformel C7H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 200.035
MDL-Nummer MFCD00007969
InChI-Schlüssel NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2-bromo, o-bromobenzamide, benzamide, o-bromo, 2-bromo-benzamide, 2-bromobenzamide, bromobenzamide, pubchem3733, maybridge1_005867, acmc-209j9x
PubChem CID 77616
IUPAC-Name 2-Brombenzimid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzamide
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 200.03
Reinheit (%) 98%