Learn More
2-Bromanilin, TRC
Artikelnummer. 30334736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334736 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6799505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoaniline
CAS 615-36-1
Summenformel C6 H6 Br N
Menge 5 g
Synonym Aniline, o-bromo- (8CI), 2-Bromobenzenamine, 2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromoaniline, 2-Bromophenylamine, NSC 7086, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccccc1Br
IUPAC-Name 2-Bromanilin
Molekulargewicht (g/mol) 172.0225
Formelmasse 170.9684