Learn More
2-Bromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499363 500 g 500 Gramm
11479363 25 g 25 Gramm
11489363 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11788.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Bromanilin wird als Korrosionsschutzmittel, Emulgator und Antiseptikum eingesetzt. Es wird in der Gummiindustrie eingesetzt, z. B. Diphenylguanidine, Phenylendiamine, Mercaptobenzothiazole, Anilinketone und vieles mehr.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 2-8 °C. Unverträglich mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chlorformiaten, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-36-1
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.025
MDL-Nummer MFCD00007632
InChI-Schlüssel AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
PubChem CID 11992
IUPAC-Name 2-Bromanilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoaniline
Schmelzpunkt 27°C to 31°C
Dichte 1.578
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) 98%