Learn More
2-Bromadamantan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409787
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11409787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22760.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7314-85-4 | C10H15Br | 215.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7314-85-4
Summenformel C10H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 215.134
MDL-Nummer MFCD00074745
InChI-Schlüssel RCXJARRRXOPXBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantyl bromide, adamantane, 2-bromo, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 2-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, 2-bromo, 1r,3r,5r,7r-2-bromoadamantane, 2-bromo-adamantane, 2-bromanyladamantane, pubchem8752, 2alpha-bromoadamantane, 2-bromotricyclo 3.3.1.13.7 decane
PubChem CID 522482
IUPAC-Name 2-Bromadamantan
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoadamantane
Schmelzpunkt 136°C to 141°C
Menge 5 g
Beilstein 4655839
Formelmasse 215.14
Reinheit (%) 98%