Learn More
2'-Bromacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484014 250 g 250 Gramm
11464014 10 g 10 Gramm
11474014 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484014 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11982.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2142-69-0 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
2-bromoacetophenone is employed in the selective derivatization of cytosine moieties for the determination of global DNA methylation by reversed phase high performance liquid chromatography with spectrofluorimetric detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromacetophenon wird bei der selektiven Derivatisierung von Zytosin-Gruppen zur Bestimmung der globalen DNA-Methylierung durch die Umkehrphase der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit spektrofluormetrischer Detektion eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2142-69-0
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.05
MDL-Nummer MFCD00000067
InChI-Schlüssel PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-bromoacetophenone, 1-2-bromophenyl ethanone, o-bromoacetophenone, ethanone, 1-2-bromophenyl, 1-acetyl-2-bromobenzene, 1-2-bromophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-bromo, 1-2-bromomphenyl ethanone, acetophenone, o-bromo, o-bromophenyl methyl ketone
PubChem CID 75060
IUPAC-Name 1-(2-Bromphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Bromoacetophenone
Dichte 1.476
Siedepunkt 116°C to 117°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.568
Menge 250 g
Beilstein 1931534
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 99%