Learn More
2'-Bromacetophenon 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11984871 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11984871 100 g Glasflasche 100 Gramm
10622413 5 g Glasflasche 5 Gramm
10772221 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11984871 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 179761000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2142-69-0 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2142-69-0
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.05
MDL-Nummer MFCD00000067
InChI-Schlüssel PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-bromoacetophenone, 1-2-bromophenyl ethanone, o-bromoacetophenone, ethanone, 1-2-bromophenyl, 1-acetyl-2-bromobenzene, 1-2-bromophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-bromo, 1-2-bromomphenyl ethanone, acetophenone, o-bromo, o-bromophenyl methyl ketone
PubChem CID 75060
IUPAC-Name 1-(2-Bromphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Bromoacetophenone
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.4760g/mL
Siedepunkt 116.0°C to 117.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5650 to 1.5690
Menge 100 g
Relative Dichte 1.476
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chlorofom,eth
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Bromoacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.