Learn More
2-Bromacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in preparation of crystalline esters from acids. 2-Bromoacetophenone is a complete and irreversible inactivator of human liver aldehyde dehydrogenase isoenzymes E1 and E2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird zur Herstellung von kristallinen Estern aus Säuren verwendet. 2-Bromoacetophenon ist ein vollständiger und irreversibler Inaktivator der humanen Leberaldehyd-Dehydrogenase-Isoenzyme E1 und E2.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurebasen&.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoacetophenone |
| Schmelzpunkt | 48°C to 51°C |
| Dichte | 1.65 |
| Siedepunkt | 140°C (11 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Pungent |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2645 |
| Beilstein | 606474 |
| Merck Index | 14,1402 |
| Show More |