Learn More
2-Bromacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413057 25 g 25 Gramm
11423057 100 g 100 Gramm
11433057 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15576.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
It is used in preparation of crystalline esters from acids. 2-Bromoacetophenone is a complete and irreversible inactivator of human liver aldehyde dehydrogenase isoenzymes E1 and E2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von kristallinen Estern aus Säuren verwendet. 2-Bromoacetophenon ist ein vollständiger und irreversibler Inaktivator der humanen Leberaldehyd-Dehydrogenase-Isoenzyme E1 und E2.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurebasen&.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-11-1
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.047
MDL-Nummer MFCD00000195
InChI-Schlüssel LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
IUPAC-Name 2-Brom-1 -Phenylethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacetophenone
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Dichte 1.65
Siedepunkt 140°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 25 g
UN-Nummer UN2645
Beilstein 606474
Merck Index 14,1402
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromoacetophenone
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenacyl bromide