Learn More
2-Bromacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022688
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
70-11-1
C8H7BrO
199.047
MFCD00000195
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
6259
CHEBI:51846
2-Brom-1 -Phenylethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
70-11-1
C8H7BrO
199.047
MFCD00000195
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
6259
CHEBI:51846
2-Brom-1 -Phenylethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
It is used in preparation of crystalline esters from acids. 2-Bromoacetophenone is a complete and irreversible inactivator of human liver aldehyde dehydrogenase isoenzymes E1 and E2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von kristallinen Estern aus Säuren verwendet. 2-Bromoacetophenon ist ein vollständiger und irreversibler Inaktivator der humanen Leberaldehyd-Dehydrogenase-Isoenzyme E1 und E2.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurebasen&.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacetophenone
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Dichte 1.65
Siedepunkt 140°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 25 g
UN-Nummer UN2645
Beilstein 606474
Merck Index 14,1402
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 98%