Learn More
2-Bromoacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30180305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180305 5 g 5 Gramm
30179996 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6790455G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-17-0
Summenformel C2H2BrN
Molekulargewicht (g/mol) 119.95
Synonym Bromoacetonitrile, Bromomethyl Cyanide, Cyanomethyl Bromide, Acetonitrile, bromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Bromoacetonitrile, Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide
IUPAC-Name 2-Bromacetonitril
SMILES BrCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacetonitrile
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
Formelmasse 118.9371