Learn More
2‚-Bromoacetanilid, 98+%
Artikelnummer. 11334586
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334586 25 g 25 Gramm
11324586 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20132.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-76-6
Summenformel C8H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
MDL-Nummer MFCD00099252
InChI-Schlüssel VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromophenyl acetamide, 2'-bromoacetanilide, o-bromoacetanilide, acetamide, n-2-bromophenyl, acetanilide, 2'-bromo, n-2-bromo-phenyl-acetamide, ortho-bromoacetanilide, 2/'-bromoacetanilide, acmc-209msx, 2-bromo-n-acetylaniline
PubChem CID 136416
IUPAC-Name N-(2-Bromphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Bromoacetanilide
Schmelzpunkt 99°C
Menge 25 g
Beilstein 2086970
Formelmasse 214.06
Reinheit (%) ≥98%