Learn More
2-Bromoacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10221143
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
683-57-8
C2H4BrNO
137.96
MFCD00008025
JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
bromoacetamide, acetamide, 2-bromo, 2-bromo-acetamide, alpha-bromoacetamide, bromacetamide, bromoacetoamide, bromo acetamide, 2-bromoacetoamide, 2-bromo acetamide, sjyhcabiktp@
69632
2-Bromacetamid
C(C(=O)N)Br
683-57-8
C2H4BrNO
137.96
MFCD00008025
JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
bromoacetamide, acetamide, 2-bromo, 2-bromo-acetamide, alpha-bromoacetamide, bromacetamide, bromoacetoamide, bromo acetamide, 2-bromoacetoamide, 2-bromo acetamide, sjyhcabiktp@
69632
2-Bromacetamid
C(C(=O)N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacetamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CONH2
Menge 5 g
Beilstein 02, 216
Formelmasse 137.96
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.