Learn More
2-Brom-p-Xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476927
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11476927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14358.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 553-94-6 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-94-6
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
MDL-Nummer MFCD00000074
InChI-Schlüssel QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylbromobenzene, 2-bromo-p-xylene, 1-bromo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethyl, bromo-p-xylene, 2-bromo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl bromide, 2-bromo-1,4-xylene, 2,5-dimethylphenyl bromide, p-xylene, 2-bromo
PubChem CID 11121
IUPAC-Name 2-Brom-1,4-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-p-xylene
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 1.347
Siedepunkt 199°C to 201°C
Menge 100 g
Brechungsindex 1.551
Beilstein 2040350
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) ≥98%