Learn More
2-Brom-N-Methylanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-N-methylaniline |
| Farbe | Braun |
| Dichte | 1.589 g/mL |
| Siedepunkt | 107°C to 109°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | 103°C (217°F) |
| Brechungsindex | 1.607 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl |
| Formelmasse | 186.05 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Mehr anzeigen |