Learn More
2-Brom-N-methoxy-N-methylbenzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 899425-05-9 |
| Summenformel | C9 H10 Br N O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10BrNO2/c1-11(13-2)9(12)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CON(C)C(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-Name | 2-Brom-N-methoxy-N-methylbenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.085 |
| Formelmasse | 242.989 |