Learn More
2-Brom-m-Xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414494
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11414494
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13130.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 576-22-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
2-Bromo-m-xylene has been used to prepare 2,2,4,6,6-pentamethylbiphenyl. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-m-Xylol wurde zur Herstellung von 2,2′,4,6,6′-Pentamethylbiphenyl verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen Lösungen Sehr löslich in Ethanol, löslich in Aceton und Benzol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sollte in einem dicht verschlossenen Behälter gelagert werden. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-22-7
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000075
InChI-Schlüssel MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206
PubChem CID 68471
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-m-xylene
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.384
Siedepunkt 205°C to 206°C
Menge 250 g
Brechungsindex 1.555
Beilstein 1929780
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous solution. Very soluble in ethanol,soluble in acetone and benzene.
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.