Learn More
2-Brom-9,9-Dimethylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422039 5 g 5 Gramm
15432039 25 g 25 Gramm
15442039 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422039 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64732.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 28320-31-2 | C15H13Br | 273.173 g/mol
This material is a popular synthetic precursor for OLED materials. Also used to make devices that efficiently emit a deep blue color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dieses Material ist ein beliebter synthetischer Vorläufer für OLED-Materialien. Wird auch zur Herstellung von Geräten verwendet, die effizient eine tiefblaue Farbe abgeben.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28320-31-2
Summenformel C15H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 273.173
MDL-Nummer MFCD09261272
InChI-Schlüssel MBHPOBSZPYEADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethyl, 2-bromo-9,9-dimethyl-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethylfluoren, ksc494q3r, 2-bromo-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorenone, 2-bromo-9,9-dimethylfluorene
PubChem CID 10945606
IUPAC-Name 2-Brom-9,9-dimethylfluoren
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Schmelzpunkt 57°C to 62°C
Menge 5 g
Beilstein 2524870
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 273.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest