Learn More
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174881
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
230618-41-4
C9H11BrN2
227.105
MFCD08271892
HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl
15470277
2-Brom-6-pyrrolidin-1-ylpyridin
C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br
230618-41-4
C9H11BrN2
227.105
MFCD08271892
HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl
15470277
2-Brom-6-pyrrolidin-1-ylpyridin
C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 227.1
Reinheit (%) 90%