Learn More
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 227.1 |
Reinheit (%) | 90% |