Learn More
2-Bromo-6-piperidinopyridin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-piperidinopyridine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 241.13 |
| Reinheit (%) | 97% |