Learn More
2-Bromo-6-piperidinopyridin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3109967
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
24255-97-8
C10H13BrN2
241.132
MFCD07772823
YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-piperidinopyridine, acmc-1cmoy, 6-bromo-2-piperidylpyridine, 2-bromo-6-1-piperidinyl pyridine, 2-bromo-6-piperadinopyridine, 2-bromanyl-6-piperidin-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-piperidinyl, 6'-bromo-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl
7164597
2-Brom-6-piperidin-1-ylpyridin
C1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
24255-97-8
C10H13BrN2
241.132
MFCD07772823
YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-piperidinopyridine, acmc-1cmoy, 6-bromo-2-piperidylpyridine, 2-bromo-6-1-piperidinyl pyridine, 2-bromo-6-piperadinopyridine, 2-bromanyl-6-piperidin-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-piperidinyl, 6'-bromo-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl
7164597
2-Brom-6-piperidin-1-ylpyridin
C1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-piperidinopyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241.13
Reinheit (%) 97%