Learn More
2-Brom-6-morpholinobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30338349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338349 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338349 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB70150050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile
CAS 1129540-65-3
Summenformel C11H11N2OBr
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-13)14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-7H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
IUPAC-Name 2-Brom-6-Morpholin-4-ylbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 267.12
Formelmasse 266.0055