Learn More
2-Brom-6-Methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757075 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10595324
Marke: Thermo Scientific Acros 397670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 40473-07-2 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40473-07-2
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.02
MDL-Nummer MFCD00088345
InChI-Schlüssel KMODISUYWZPVGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-methoxy-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxypyridine, 2-methoxy-6-bromo pyridine, buttpark 82\06-06, 2-brom-6-methoxypyridin, zlchem 781, pubchem9206, acmc-209jec, 2-bromo-6-methoxy-pyridin
PubChem CID 256810
IUPAC-Name 2-Brom-6-Methoxypyridin
SMILES COC1=CC=CC(Br)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-methoxypyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.5300g/mL
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 104°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 mL
Relative Dichte 1.53
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-6-methoxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.