Learn More
2-Bromo-6-Methoxynaphthalin (Naproxen-Verunreinigung N), TRC
Product Code. 30133121
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30133121 10 g 10 Gramm
17961005 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30133121 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68478010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5111-65-9
Summenformel C11 H9 Br O
Molekulargewicht (g/mol) 237.09
Synonym 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP)
IUPAC-Name 2-Brom-6-Methoxynaphthalin
SMILES COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
Formelmasse 235.9837
Reinheit (%) >95%