Learn More
2-Brom-6-methoxynaphthalin, Mikromol™
Beschreibung
2-Brom-6-methoxynaphthalin (6,2)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 5111-65-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H9 Br O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP), Naproxen Impurity N |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-6-Methoxynaphthalin |
| Mehr anzeigen |